Zinkchlorid 0.7 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
389451000 389458000
389451000.EA 191 CHF
389451000. 389458000.
Zinkchlorid 0.7 M in THF, AcroSeal®
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Siedepunkt: 66 °C
Flash-Pt: –22 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless Solution
Titration Argentometric 0.65 to 0.8 M
Water ≤0.1 %