2-Methyl-2-propanyl-(2-bromethyl)carbamat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(BOC-amino)ethyl bromide
398940010
398940050
ACRO398940010EA
63.2
CHF
ACRO398940010
ACRO398940050
2-Methyl-2-propanyl-(2-bromethyl)carbamat 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Appearance: Off-white to beige Low melting solid
Formel:
C₇H₁₄BrNO₂ MW: 224.10 g/mol Melting Pt: 30…32 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD02683428 CAS-Nummer: 39684-80-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |