2-Brom-6-formylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
387420010 387420050
ACRO387420010EA 42.5 CHF
ACRO387420010 ACRO387420050
2-Brom-6-formylpyridin 97%
2-Brom-6-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Melting Pt: 79…82 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02683546
CAS-Nummer: 34160-40-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %