Diethylether ≥99% stabilisiert für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilization: Stabilised with ethanol
410040010 410040025
ACRO410040010EA 76.3 CHF
ACRO410040010 ACRO410040025
Diethylether ≥99% stabilisiert für die HPLC
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –116 °C
Dichte: 0.714 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2 % Ethanol
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g