Biphenyl-4-sulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Biphenyl-4-sulphonyl Chloride
391960050
391960250
ACRO391960050EA
65.9
CHF
ACRO391960050
ACRO391960250
Biphenyl-4-sulfonylchlorid 97%
Biphenyl-4-sulfonylchlorid
Formel:
C₁₂H₉ClO₂S MW: 252,72 g/mol Melting Pt: 114 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078658 CAS-Nummer: 1623-93-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 111 to 116 °C |
HPLC | ≥96.0 % |