4-Aminobenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine
391450050 391450250 391451000
ACRO391450050EA 54.1 CHF
ACRO391450050 ACRO391450250 ACRO391451000
4-Aminobenzylamin 98%
4-Aminobenzylamin
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075513
CAS-Nummer: 4403-71-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %