4-Iodpyridin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
391290010 391290050
ACRO391290010EA 48.4 CHF
ACRO391290010 ACRO391290050
4-Iodpyridin 96%
4-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
Melting Pt: 92…96 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02093937
CAS-Nummer: 15854-87-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light brown to dark green-brown Crystals or powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %