2,5-Dibromthiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
397100010
397100050
ACRO397100010EA
41.9
CHF
ACRO397100010
ACRO397100050
2,5-Dibromthiazol 97%
2,5-Dibromothiazole
Formel:
C₃HBr₂NS Melting Pt: 45…49 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016891 CAS-Nummer: 4175-78-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |