N-Methylmorpholin-N-oxid 50% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 184 CHF
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Methylmorpholin-N-oxid 50% (w/w) in Wasser
N-Methylmorpholin-N-oxid
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Melting Pt: –20 °C
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005947
CAS-Nummer: 7529-22-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %