1-Ethylpropylamin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Pentylamine, 3-Aminopentane, Pentan-3-amine
183700050 183700250 183701000
ACRO183700050EA 32.3 CHF
ACRO183700050 ACRO183700250 ACRO183701000
1-Ethylpropylamin 98+%
1-Ethylpropylamine
Formel: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.74 g/cm³
Flash-Pt: 2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008096
CAS-Nummer: 616-24-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %