3-Furylmethanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
188080050 188080250
ACRO188080050EA 172 CHF
ACRO188080050 ACRO188080250
3-Furylmethanol 99%
3-Furylmethanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C (17 mmHg)
Dichte: 1.139 g/cm³
Flash-Pt: 38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005352
CAS-Nummer: 4412-91-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %