Cycloheptancarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
111020050 111020250
ACRO111020050EA 117 CHF
ACRO111020050 ACRO111020250
Cycloheptancarbonsäure 97%
Cycloheptanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₄O₂
Siedepunkt: 135…138 °C (9 mmHg)
Melting Pt: 71 °C
Dichte: 1.035 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004152
CAS-Nummer: 1460-16-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %