Ammoniak 7N in Methanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
428381000
428388000
428381000.EA
88.3
CHF
428381000.
428388000.
Ammoniak 7N in Methanol, AcroSeal®
Ammonia
Formel:
NH₃ Siedepunkt: –33 °C (1013 hPa) Melting Pt: –77 °C Dichte: 0.77 g/cm³ Flash-Pt: 14 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011418 CAS-Nummer: 7664-41-7 UN: 3286 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 6.0 to 7.5 N |
Refractive index | 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |