Kaliumsulfid (K2Sx), rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
389592500 389590025 389590010
ACRO389592500EA 48.9 CHF
ACRO389592500 ACRO389590025 ACRO389590010
Kaliumsulfid (K2Sx), rein
Kaliumsulfid (K2Sx)
Formel: K₂(S)n
Melting Pt: 200…250 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148074
CAS-Nummer: 37199-66-9
UN: 1382
ADR: 4.2,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre to brown Lumps
Titration Iodometric 42.0 to 44.0 % (K2S)