Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
428371000.EA 439 CHF
428371000.
Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M in THF, AcroSeal®
Methyltitanium(IV) triisopropoxide
Appearance: Yellow to orange Solution
Formel: C₁₀H₂₇O₃Ti⁻
MW: 243,19 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,895 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03411233
CAS-Nummer: 18006-13-8
UN: 2056
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Solution
Strength 0.9 to 1.1 M