Cyclopentancarbaldehyd 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
425910050 425910010 425910250
ACRO425910050EA 163 CHF
ACRO425910050 ACRO425910010 ACRO425910250
Cyclopentancarbaldehyd 97% stabilisiert
Cyclopentancarbaldehyd
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 140…141 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.919 g/cm³
Flash-Pt: 28 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00060798
CAS-Nummer: 872-53-7
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone