4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
371630050 371630250 371631000
ACRO371630050EA 61.8 CHF
ACRO371630050 ACRO371630250 ACRO371631000
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan 97% stabilisiert
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
CAS No.: 25015-63-8
Formel: C₆H₁₃BO₂
Siedepunkt: 42…43 °C (50 mmHg)
Dichte: 0.882 g/cm³
Flash-Pt: 5 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00674030
CAS-Nummer: 25015-63-8
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine