6,13-Pentacendion 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
364270010
364270050
ACRO364270010EA
125
CHF
ACRO364270010
ACRO364270050
6,13-Pentacendion 99%
6,13-Pentacendion
CAS No.: 3029-32-1
Formel:
C₂₂H₁₂O₂ Melting Pt: 394 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003709 CAS-Nummer: 3029-32-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |