Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
363955000 363950025
ACRO363955000EA 574 CHF
ACRO363955000 ACRO363950025
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
CAS No.: 14874-82-9
Formel: C₇H₈O₄Rh
MW: 259,04 g/mol
Melting Pt: 154…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009884
CAS-Nummer: 14874-82-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green-red Flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥39.3 %