S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methanethiosulphonic Acid S-Methyl Ester, Methyl methanethiosulphonate
197390010
197390050
197390250
197391000
ACRO197390010EA
55.4
CHF
ACRO197390010
ACRO197390050
ACRO197390250
ACRO197391000
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS)
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formel:
C₂H₆O₂S₂ MW: 126.19 g/mol Siedepunkt: 69…71 °C (.4 mmHg) Dichte: 1.227 g/cm³ Flash-Pt: 87 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007565 CAS-Nummer: 2949-92-0 UN: 3334 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |