Kieselguhr (Celite®), Celite®, hohe Reinheit, analytische Qualität zur Analyse analytical grade
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
173460250
173460100
ACRO173460250EA
130
CHF
ACRO173460250
ACRO173460100
Kieselguhr (Celite®), Celite®, hohe Reinheit, analytische Qualität zur Analyse analytical grade
Kieselguhr (Celite®)
Formel:
SiO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 61790-53-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to grey-pink Powder |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Additional info | Nonsiliceous substances < 50 mg |
pH | 5 to 8 (25°C, 10% aqueous suspension) |
Arsenic (As) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Loss on ignition | ≤2 % |
Conductivity | ≤15 µS/cm |