4-tert-Butylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, (4-(tert-Butyl)phenyl)boronic acid
358970050 358970250
ACRO358970050EA 99.5 CHF
ACRO358970050 ACRO358970250
4-tert-Butylphenylboronsäure 97%
4-tert-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Melting Pt: 191…196 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01009697
CAS-Nummer: 123324-71-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %