tert-Butyl propargyl ether 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
380910010 380910050
ACRO380910010EA 42.9 CHF
ACRO380910010 ACRO380910050
tert-Butyl propargyl ether 97%
tert-Butyl propargyl ether
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 119 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.835 g/cm³
Flash-Pt: 20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368651
CAS-Nummer: 16314-18-4
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %