Butyltoluol-4-sulfonat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Butyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid Butyl Ester
380590250 380591000 380595000
ACRO380590250EA 49.2 CHF
ACRO380590250 ACRO380591000 ACRO380595000
Butyltoluol-4-sulfonat 99%
Butyl-p-toluenesulphonate
CAS No.: 778-28-9
Formel: C₁₁H₁₆O₃S
MW: 228,31 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.12 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027203
CAS-Nummer: 778-28-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %