Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
380010050
380010250
ACRO380010050EA
99.3
CHF
ACRO380010050
ACRO380010250
Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Vanadium(V) oxytriethoxide
Appearance: Yellow-green to dark green Liquid
Formel:
C₆H₁₈O₄V Siedepunkt: 125…128 °C (760 mmHg) Dichte: 1,139 g/cm³ Flash-Pt: 71 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00799170 CAS-Nummer: 1686-22-2 UN: 3285 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark yellow to dark green to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
Titration with KMnO4 | ≥94 % |