Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M dichloromethane
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
378991000 378990250
ACRO378991000EA 222 CHF
ACRO378991000 ACRO378990250
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M dichloromethane
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate
CAS No.: 60669-69-4
Formel: C₉H₁₈BF₃O₃S
MW: 274.105 g/mol
Dichte: 1.271 g/cm³
Flash-Pt: 27 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00009669
CAS-Nummer: 60669-69-4
UN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to orange Solution
Strength 0.9 to 1.1 M