Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Nonamethyltrisilazane, Silanamine,1,1,1-trimethyl-N,N-bis(trimethylsilyl)-, Amine, tris(trimethylsilyl)-, Nitrilotris(trimethylsilane)
378770050 378770250
ACRO378770050EA 51.6 CHF
ACRO378770050 ACRO378770250
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Tris(trimethylsilyl)amine
Appearance: Colorless Crystals
Formel: C₉H₂₇NSi₃
Siedepunkt: 72 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 67…69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047990
CAS-Nummer: 1586-73-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %