1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane 75%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Trigonox® 29
ACRO349772500EA 98 CHF
ACRO349772500
1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane 75%
1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane
Appearance: Clear solution
Formel: C₁₇H₃₄O₄
MW: 302,455 g/mol
Siedepunkt: –20 °C
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00084801
CAS-Nummer: 6731-36-8
UN: 3103
ADR: 5.2,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 74 to 76 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.8 % Hydroperoxides (as TBHP)