(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
348370010
348370050
348372500
ACRO348370010EA
136
CHF
ACRO348370010
ACRO348370050
ACRO348372500
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine 97+%
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
CAS No.: 119237-64-8
Formel:
C₁₇H₁₉N MW: 237.35 g/mol Dichte: 1.062 g/cm³ Flash-Pt: 109 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00799525 CAS-Nummer: 119237-64-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5860 to 1.5880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |
Specific optical rotation | -2° to -4° (25°C, 589 nm) (c=1, chloroform) |