1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine 98.5+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
300270050 300270250
ACRO300270050EA 145 CHF
ACRO300270050 ACRO300270250
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine 98.5+%
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
CAS No.: 26189-59-3
Formel: C₆H₁₂ClN
Siedepunkt: 129…130 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.01 g/cm³
Flash-Pt: 27 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00800562
CAS-Nummer: 26189-59-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 98.50 to 101.50 % (ex Cl)