2-(Aminomethyl)phenol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
298890010 298890050
ACRO298890010EA 215 CHF
ACRO298890010 ACRO298890050
2-(Aminomethyl)phenol 98%
2-(Aminomethyl)phenol
CAS No.: 932-30-9
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Melting Pt: 127…131 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00870498
CAS-Nummer: 932-30-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %