Methylmagnesiumbromid 3.2 M 2-MeTHF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
391121000 391128000
391121000.EA 116 CHF
391121000. 391128000.
Methylmagnesiumbromid 3.2 M 2-MeTHF, AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Formel: CH₃BrMg
MW: 119.24 g/mol
Flash-Pt: –11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000041
CAS-Nummer: 75-16-1
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 34 to 36 %