9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
Lieferant: Thermo Scientific
388260010
388260050
ACRO388260010EA
37.6
CHF
ACRO388260010
ACRO388260050
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
9-Benzhydrylidene-10-anthrone
Appearance: Yellow to beige Powder
Formel:
C₂₇H₁₈O Melting Pt: 203…207 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019172 CAS-Nummer: 667-91-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 202 to 212 °C |
HPLC | ≥94 % |