1-Dimethylamino-2-propyne 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
162250050
162250250
ACRO162250050EA
42.2
CHF
ACRO162250050
ACRO162250250
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
1-Dimethylamino-2-propyne
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel:
C₅H₉N Siedepunkt: 80…81 °C (760 mmHg) Dichte: 0.772 g/cm³ Flash-Pt: –7 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008575 CAS-Nummer: 7223-38-3 UN: 2733 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |