Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
148530250 148531000 148535000
ACRO148530250EA 40.1 CHF
ACRO148530250 ACRO148531000 ACRO148535000
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Acetaldehyde ammonia trimer
CAS No.: 58052-80-5
Formel: C₆H₂₁N₃O₃
MW: 183,25 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 95…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149559
CAS-Nummer: 58052-80-5
UN: 1841
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %