Sodium percarbonate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
370735000
370730025
370730100
ACRO370735000EA
30.9
CHF
ACRO370735000
ACRO370730025
ACRO370730100
Sodium percarbonate
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4
Formel:
2Na₂CO₃·3H₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043204 CAS-Nummer: 15630-89-4 UN: 3378 ADR: 5.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Granular powder or granules |
Titration with KMnO4 | 12.5 to 14.5 % (Available Oxygen) |