(R)-(S)-Josiphos 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (2Sp)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, (R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
370671000
370675000
ACRO370671000EA
79.2
CHF
ACRO370671000
ACRO370675000
(R)-(S)-Josiphos 97+%
(R)-(S)-Josiphos
CAS No.: 155806-35-2
Formel:
C₃₆H₄₄FeP₂ MW: 594.541 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00800284 CAS-Nummer: 155806-35-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.0 % |