3-Methyl-2-butenal 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
370180050 370180250 370181000
ACRO370180050EA 60 CHF
ACRO370180050 ACRO370180250 ACRO370181000
3-Methyl-2-butenal 97%
3-Methyl-2-butenal
CAS No.: 107-86-8
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 132…133 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flash-Pt: 33 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010291
CAS-Nummer: 107-86-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %