(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
368900050
368900250
ACRO368900050EA
72.9
CHF
ACRO368900050
ACRO368900250
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
CAS No.: 27374-25-0
Formel:
C₈H₁₈O₂Si MW: 174.315 g/mol Siedepunkt: 50…53 °C (22 mmHg) Dichte: 0.867 g/cm³ Flash-Pt: 26 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074986 CAS-Nummer: 27374-25-0 UN: 1993 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |