N-Methyl-tert-butylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
368810050 368810250
ACRO368810050EA 83.3 CHF
ACRO368810050 ACRO368810250
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₅H₁₃N
Siedepunkt: 67…69 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.727 g/cm³
Flash-Pt: –26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042853
CAS-Nummer: 14610-37-8
UN: 2945
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC 96.0 %