Methyl-2-(brommethyl)acrylat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 204 CHF
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(brommethyl)acrylat 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formel: C₅H₇BrO₂
MW: 179,01 g/mol
Siedepunkt: 35…37 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.489 g/cm³
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011697
CAS-Nummer: 4224-69-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %