Triphenylphosphin 1,2 - 1,5 mmol/g auf Harz, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Phosphortriphenyl
ACRO366840050EA 98.4 CHF
ACRO366840050
Triphenylphosphin 1,2 - 1,5 mmol/g auf Harz, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
Triphenylphosphin
Appearance: White to yellow Beads
Formel: C₁₈H₁₅P
MW: 262,29 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20489348
CAS-Nummer: 39319-11-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Beads
Particle size 200 to 400 mesh
Crosslinking 1 % DVB
Loading 1 to 1.5 mmol/g