Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Cyclopropanecarbaldehyde
366820010 366820050 366820250
ACRO366820010EA 60.2 CHF
ACRO366820010 ACRO366820050 ACRO366820250
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
CAS No.: 1489-69-6
Formel: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 98…101 °C
Dichte: 0.938 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012261
CAS-Nummer: 1489-69-6
UN: 1989
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %