Aluminiumoxid neutral Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A für die Chromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
366680010 366680025 366680250
ACRO366680010EA 95.2 CHF
ACRO366680010 ACRO366680025 ACRO366680250
Aluminiumoxid neutral Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A für die Chromatographie
Aluminiumoxid neutral
Formel: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 2050 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 6.5 to 7.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %