Salzsäure 4 N 1,4-dioxane/water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
366521000 366520025
ACRO366521000EA 84 CHF
ACRO366521000 ACRO366520025
Salzsäure 4 N 1,4-dioxane/water
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichte: 1.1 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N