(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
362172500 362170010
ACRO362172500EA 83.6 CHF
ACRO362172500 ACRO362170010
(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
(S)-β-Phenylalaninol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,2056 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311768
CAS-Nummer: 82769-76-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %