Hexachloroplatinsäure Hydrat (38 - 40% Pt) 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
363590010 363590050 363590250
ACRO363590010EA 187 CHF
ACRO363590010 ACRO363590050 ACRO363590250
Hexachloroplatinsäure Hydrat (38 - 40% Pt) 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Hexachloroplatinsäure Hydrat
Formel: H₂Cl₆Pt·H₂O
MW: 427,83 g/mol
Melting Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149909
CAS-Nummer: 26023-84-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 38 to 40 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %