Natrium-2-formylbenzolsulfonat 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
219325000 219320025
ACRO219325000EA 133 CHF
ACRO219325000 ACRO219320025
Natrium-2-formylbenzolsulfonat 90% tech.
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt
CAS No.: 1008-72-6
Formel: C₇H₆O₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007478
CAS-Nummer: 1008-72-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥88 %
Sodium chloride (NaCl) ≤3 %