Iron(III) hexacyanoferrate(II), rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
215210250
215211000
ACRO215210250EA
62.2
CHF
ACRO215210250
ACRO215211000
Iron(III) hexacyanoferrate(II), rein
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
CAS No.: 14038-43-8
Formel:
C₁₈Fe₇N₁₈ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00135663 CAS-Nummer: 14038-43-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark blue Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |