Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (aktiver Sauerstoff), reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: KMPS, Potassium peroxomonosulphate, Oxone, PMPS, Potassium monopersulphate, Potassium monopersulphate triple salt
211360010 211361000 211360025
ACRO211360010EA 84.5 CHF
ACRO211360010 ACRO211361000 ACRO211360025
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (aktiver Sauerstoff), reinst
Potassium hydrogen monopersulphate
CAS No.: 37222-66-5
Formel: H₃K₅O₁₈S₄
MW: 614,76 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040551
CAS-Nummer: 37222-66-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline or granular powder
Water ≤0.5 %
Titration ≥4.5 % (Active oxygen)